Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein GLI1 Protein
Código de producto. 16006291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16006291 1 mg 1 miligramo
16096281 10 μg 10 microgramos
16036291 50 μg 50 microgramos
16086281 100 μg 100 microgramos
16016291 200 μg 200 microgramos
16026291 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16006291
Marca: enQuireBio™ QP8750ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein GLI1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001153517.1
ID de gen (Entrez) 2735
Nombre Zinc finger protein GLI1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GLI1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QEPSYQSPKF LGGSQVSPSR AKAPVNTYGP GFGPNLPNHK SGSYPTPSPC HENFVVGANR ASHRAAAPPR LLPPLPTCYG PLKVGGTNPS CGHPEVGRLG GGPALYPPPE GQVCNPLDSL DLDNTQLDFV AILDEPQGLS PPPSHDQRGS SGHTPPPSGP PNMAVGNMSV LLRSLPGETE FLNSSA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.