Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 212 Protein
Código de producto. 16016670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016670 100 μg 100 microgramos
16026670 10 μg 10 microgramos
16066670 50 μg 50 microgramos
16046670 200 μg 200 microgramos
16056670 500 μg 500 microgramos
16036670 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016670
Marca: enQuireBio™ QP6905ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 212, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036388.2
ID de gen (Entrez) 7988
Nombre Zinc finger protein 212 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ZNF212
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAESAPARHR RKRRSTPLTS STLPSQATEK SSYFQTTEIS LWTVVAAIQA VEKKMESQAA RLQSLEGRTG TAEKKLADCE KMAVEFGNQL EGKWAVLGTL LQEYGLLQRR LENVENLLRN RNFWILRLPP GSKGEAPKVS RSLENDGVCF TEQEWENLED WQKELYRNVM ESNYETLVSL KVLGQTEGEA ELGTEMLGDL EEEGPGGAHP AGGVMIKQEL QYTQEGPADL PGEFSCIAEE QAFLSPEQTE LWGGQGSSVL LETGPGDSTL EEPVGSRVPS SSRTVGCPKQ KSHRQVQLDQ ECGQGLKLKK DTSRPYECSE CEITFRYKQQ LATHLRSHSG WGSCTPEEPE ESLRPRPRLK PQTKKAKLHQ CDVCLRSFSC KVSLVTHQRC HLQEGPSAGQ HVQERFSPNS LVALPGHIPW RKSRSSLICG YCGKSFSHPS DLVRHQRIHT GERPYSCTEC EKSFVQKQHL LQHQKIHQRE RGGLALEPGR PNGLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.