missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human YY1 Protein

Código de producto. p-7151901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15915339 5 μg 5 microgramos
15905339 20 μg 20 microgramos
15995329 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915339

Marca: enQuireBio™ QP139885ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the YY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre YY1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGDTL YIATDGSEMP AEIVELHEIE VETIPVETIE TTVVGEEEEE DDDDEDGGGG DHGGGGGHGH AGHHHHHHHH HHHPPMIALQ PLVTDDPTQV HHHQEVILVQ TREEVVGGDD SDGLRAEDGF EDQILIPVPA PAGGDDDYIE QTLVTVAAAG KSGGGGSSSS GGGRVKKGGG KKSGKKSYLS GGAGAAGGGG ADPGNKKWEQ KQVQIKTLEG EFSVTMWSSD EKKDIDHETV VEEQIIGENS PPDYSEYMTG KKLPPGGIPG IDLSDPKQLA EFARMKPRKI KEDDAPRTIA CPHKGCTKMF RDNSAMRKHL HTHGPRVHVC AECGKAFVES SKLKRHQLVH TGEKPFQCTF EGCGKRFSLD FNLRTHVRIH TGDRPYVCPF DGCNKKFAQS TNLKSHILTH AKAKNNQ
Tampón The YY1 solution (0.25 mg/1ml) contains PBS, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.