Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YWHAE Protein
Código de producto. 15995319
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15995319
Marca: enQuireBio™ QP13985HIS10ug
A cDNA sequence encoding the YWHAE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 7531
Nombre YWHAE Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen YWHAE
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDDREDLVYQ AKLAEQAERY DEMVESMKKV AGMDVELTVE ERNLLSVAYK NVIGARRASW RIISSIEQKE ENKGGEDKLK MIREYRQMVE TELKLICCDI LDVLDKHLIP AANTGESKVF YYKMKGDYHR YLAEFATGND RKEAAENSLV AYKAASDIAM TELPPTHPIR LGLALNFSVF YYEILNSPDR ACRLAKAAFD DAIAELDTLS EESYKDSTLI MQLLRDNLTL WTSDMQGDGE EQNKEALQDV EDENQ
Tampón The YWHAE solution (1 mg/1ml) contains phosphate buffered Saline (pH 7.4), 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.