Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human XCL2/SCM-1 beta Protein
Código de producto. 18796767
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18796767 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18726087 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18796767
Marca: R&D Systems™ 8418X2025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human XCL2/SCM-1 beta Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human XCL2/SCM-1 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9UBD3
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 6846
Peso molecular 10kDa
Nombre XCL2/SCM-1 beta
Método de preparación Reconstitute at 250μg/mL in sterile PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 19-22kDa, reducing conditions
Cantidad 25 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human XCL2/SCM-1 beta protein Val22-Gly114
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Val22
Sin aditivos Carrier Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE with silver staining