missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human WWC1 Protein

Código de producto. p-7151877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15905269 5 μg 5 microgramos
15995259 20 μg 20 microgramos
15985259 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905269

Marca: enQuireBio™ QP139665ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the WWC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre WWC1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEAVGATR IQIALKYDEK NKQFAILIIQ LSNLSALLQQ QDQKVNIRVA VLPCSESTTC LFRTRPLDAS DTLVFNEVFW VSMSYPALHQ KTLRVDVCTT DRSHLEECLG GAQISLAEVC RSGERSTRWY NL
Tampón The WWC1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.