missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human WNT7A Protein

Código de producto. p-7151874
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915259

Marca: enQuireBio™ QP139635ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the WNT7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 7476
Nombre WNT7A Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen WNT7A
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGASIIC NKIPGLAPRQ RAICQSRPDA IIVIGEGSQM GLDECQFQFR NGRWNCSALG ERTVFGKELK VGSREAAFTY AIIAAGVAHA ITAACTQGNL SDCGCDKEKQ GQYHRDEGWK WGGCSADIRY GIGFAKVFVD AREIKQNART LMNLHNNEAG RKILEENMKL ECKCHGVSGS CTTKTCWTTL PQFRELGYVL KDKYNEAVHV EPVRASRNKR PTFLKIKKPL SYRKPMDTDL VYIEKSPNYC EEDPVTGSVG TQGRACNKTA PQASGCDLMC CGRGYNTHQY ARVWQCNCKF HWCCYVKCNT CSERTEMYTC K
Tampón WNT7A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado