missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human WNT7A Protein

Código de producto. 15915259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15915259 5 μg 5 microgramos
15905259 20 μg 20 microgramos
15995249 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15915259 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP139635ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the WNT7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 7476
Nombre WNT7A Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen WNT7A
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGASIIC NKIPGLAPRQ RAICQSRPDA IIVIGEGSQM GLDECQFQFR NGRWNCSALG ERTVFGKELK VGSREAAFTY AIIAAGVAHA ITAACTQGNL SDCGCDKEKQ GQYHRDEGWK WGGCSADIRY GIGFAKVFVD AREIKQNART LMNLHNNEAG RKILEENMKL ECKCHGVSGS CTTKTCWTTL PQFRELGYVL KDKYNEAVHV EPVRASRNKR PTFLKIKKPL SYRKPMDTDL VYIEKSPNYC EEDPVTGSVG TQGRACNKTA PQASGCDLMC CGRGYNTHQY ARVWQCNCKF HWCCYVKCNT CSERTEMYTC K
Tampón WNT7A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.