missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Wnt/RSPO3 Agonist Protein, CF

Código de producto. p-200104905
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30241045 1 mg 1 miligramo
30241006 50 μg 50 microgramos
30241027 100 μg 100 microgramos
30241042 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30241045 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BTWRSP301M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured by its ability to activate TCF reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 7.50-90.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Peso molecular 83-98 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 1 mg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Wnt/RSPO3 protein Proprietary
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CRISTIN1, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, roof plate-specific spondin-3, RSPO 3, R-spondin 3 homolog, R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, THSD2, Wnt
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Formulario Lyophilized
Expresión Wnt/RSPO3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.