Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WLS Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | WLS Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEMSPWF QFMLFILQLD IAFKLNNQIR ENAEVSMDVS LAYRDDAFAE WTEMAHERVP RKLKCTFTSP KTPEHEGRYY ECDVLPFMEI GSVAHKFYLL NIRLPVNEKK KINVGIGEIK DIRLVGIHQN GGFTK |
| Tampón | WLS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |