Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WLS Protein
Specifica
Specifica
| Nombre | WLS Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEMSPWF QFMLFILQLD IAFKLNNQIR ENAEVSMDVS LAYRDDAFAE WTEMAHERVP RKLKCTFTSP KTPEHEGRYY ECDVLPFMEI GSVAHKFYLL NIRLPVNEKK KINVGIGEIK DIRLVGIHQN GGFTK |
| Tampón | WLS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?