Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Wilm's Tumor 1 Protein
Código de producto. 16076580
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16076580
Marca: enQuireBio™ QP6890ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Wilm's Tumor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000369.3
ID de gen (Entrez) 7490
Nombre Wilm's Tumor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen WT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSDVRDLNA LLPAVPSLGG GGGCALPVSG AAQWAPVLDF APPGASAYGS LGGPAPPPAP PPPPPPPPHS FIKQEPSWGG AEPHEEQCLS AFTVHFSGQF TGTAGACRYG PFGPPPPSQA SSGQARMFPN APYLPSCLES QPAIRNQGYS TVTFDGTPSY GHTPSHHAAQ FPNHSFKHED PMGQQGSLGE QQYSVPPPVY GCHTPTDSCT GSQALLLRTP YSSDNLYQMT SQLECMTWNQ MNLGATLKGV AAGSSSSVKW TEGQSNHSTG YESDNHTTPI LCGAQYRIHT HGVFRGIQDV RRVPGVAPTL VRSASETSEK RPFMCAYPGC NKRYFKLSHL QMHSRKHTGE KPYQCDFKDC ERRFSRSDQL KRHQRRHTGV KPFQCKTCQR KFSRSDHLKT HTRTHTGKTS EKPFSCRWPS CQKKFARSDE LVRHHNMHQR NMTKLQLAL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.