Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WFDC2 Protein
Código de producto. 15905239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15905239 2 μg 2 microgramos
15985229 10 μg 10 microgramos
15995229 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15905239
Marca: enQuireBio™ QP139562ug
A cDNA sequence encoding the WFDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre WFDC2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKHHHHHHASEKTGVCPELQ ADQNCTQECV SDSECADNLK CCSAGCATFC SLPNDKEGSC PQVNINFPQL GLCRDQCQVD SQCPGQMKCC RNGCGKVSCV TPNF
Tampón WFDC2 filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in PBS buffer, pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.