Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VILIP-1 / VSNL1 Protein
Código de producto. 16016540
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16016540
Marca: enQuireBio™ QP6883ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VILIP-1 / VSNL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003376.2
ID de gen (Entrez) 7447
Nombre VILIP-1 / VSNL1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VSNL1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GKQNSKLAPE VMEDLVKSTE FNEHELKQWY KGFLKDCPSG RLNLEEFQQL YVKFFPYGDA SKFAQHAFRT FDKNGDGTID FREFICALSI TSRGSFEQKL NWAFNMYDLD GDGKITRVEM LEIIEAIYKM VGTVIMMKMN EDGLTPEQRV DKIFSKMDKN KDDQITLDEF KEAAKSDPSI VLLLQCDIQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.