Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VILIP-1 / VSNL1 Protein
Código de producto. 16036540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16036540 500 μg 500 microgramos
16006540 10 μg 10 microgramos
16046540 50 μg 50 microgramos
16096530 100 μg 100 microgramos
16026540 200 μg 200 microgramos
16016540 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16036540
Marca: enQuireBio™ QP6883ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VILIP-1 / VSNL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003376.2
ID de gen (Entrez) 7447
Nombre VILIP-1 / VSNL1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VSNL1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GKQNSKLAPE VMEDLVKSTE FNEHELKQWY KGFLKDCPSG RLNLEEFQQL YVKFFPYGDA SKFAQHAFRT FDKNGDGTID FREFICALSI TSRGSFEQKL NWAFNMYDLD GDGKITRVEM LEIIEAIYKM VGTVIMMKMN EDGLTPEQRV DKIFSKMDKN KDDQITLDEF KEAAKSDPSI VLLLQCDIQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.