Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VGLL3 Protein
Código de producto. p-7155735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16028361 10 μg 10 microgramos
16068361 50 μg 50 microgramos
16018361 100 μg 100 microgramos
16048361 200 μg 200 microgramos
16058361 500 μg 500 microgramos
16038361 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16028361
Marca: enQuireBio™ QP9465ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VGLL3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001307422.1
ID de gen (Entrez) 389136
Nombre VGLL3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VGLL3
Longitud de la proteína Full-Length (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSCAEVMYHP QPYGASQYLP NPMAATTCPT AYYQPAPQPG QQKKLAVFSK MQDSLEVTLP SKQEEEDEEE EEEEKDQPAE MEYLNSRCVL FTYFQGDIGS VVDEHFSRAL GQAITLHPES AISKSKMGLT PLWRDSSALS SQRNSFPTSF WTSSYQPPPA PCLGGVHPDF QVTGPPGTFS AADPSPWPGH NLHQTGPAPP PAVSESWPYP LTSQVSPSYS HMHDVYMRHH HPHAHMHHRH RHHHHHHHPP AGSALDPSYG PLLMPSVHAA RIPAPQCDIT KTEPTTVTSA TSAWAGAFHG TVDIVPSVGF DTGWSAMARS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.