Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
Código de producto. 16016460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016460 100 μg 100 microgramos
16026460 10 μg 10 microgramos
16066460 50 μg 50 microgramos
16046460 200 μg 200 microgramos
16056460 500 μg 500 microgramos
16036460 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016460
Marca: enQuireBio™ QP6874ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055047.2
ID de gen (Entrez) 6844
Nombre Vesicle-associated membrane protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VAMP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSATAATAPP AAPAGEGGPP APPPNLTSNR RLQQTQAQVD EVVDIMRVNV DKVLERDQKL SELDDRADAL QAGASQFETS AAKLKRKYWW KNLKMMIILG VICAIILIII IVYFST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.