Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
Código de producto. 16056460
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16056460
Marca: enQuireBio™ QP6874ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055047.2
ID de gen (Entrez) 6844
Nombre Vesicle-associated membrane protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VAMP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSATAATAPP AAPAGEGGPP APPPNLTSNR RLQQTQAQVD EVVDIMRVNV DKVLERDQKL SELDDRADAL QAGASQFETS AAKLKRKYWW KNLKMMIILG VICAIILIII IVYFST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.