Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_055047.2 |
| ID de gen (Entrez) | 6844 |
| Nombre | Vesicle-associated membrane protein 1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | VAMP2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |