Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
Código de producto. p-4721071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18196930 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18167570 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 10 microgramos
18778476 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 1 miligramo
18177350 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18117320 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 50 microgramos
18745866 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 500 microgramos
18786286 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
7 options
Código de producto. 18196930
Marca: R&D Systems™ 293VE050
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1-6 ng/mL. The specific activity of recombinant human VEGF165 is approximately 1.7 x 103 U/μg, which is calibrated against recombinant human VEGF165 WHO Standard (NIBSC code: 02/286). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions.
Nombre VEGF 165
Cantidad 50 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin. Alternatively, reconstitute (at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE with silver staining.