Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
Código de producto. 18196930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18196930 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18167570 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 10 microgramos
18778476 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 1 miligramo
18177350 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18117320 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 50 microgramos
18745866 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con trehalosa. 500 microgramos
18786286 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18196930
Marke: R&D Systems™ 293VE050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1-6 ng/mL. The specific activity of recombinant human VEGF165 is approximately 1.7 x 103 U/μg, which is calibrated against recombinant human VEGF165 WHO Standard (NIBSC code: 02/286). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions.
Nombre VEGF 165
Cantidad 50 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin. Alternatively, reconstitute (at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE with silver staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.