missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 (HEK293-expressed) Protein, CF

Código de producto. 18724404
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724404 1 mg 1 miligramo
18764554 500 μg 500 microgramos
18714424 250 μg 250 microgramos
18734464 100 μg 100 microgramos
18704424 50 μg 50 microgramos
18754364 10 μg 10 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724404

Marca: R&D Systems™ 11458VE01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1.50-12.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001165097.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular MolecularWeight-observed: 19-25 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa
Cantidad 1 mg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in 4mM HCl. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in 4mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión VEGF
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.