Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 121 (aa 207-327) Protein
Código de producto. p-4721068
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl.
Peso molecular:
14 kDa
Monómero de 14 kDa.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación Peso molecular unitSize
18176130 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora. Monómero de 14 kDa. 10 microgramos
18106900 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl. 14 kDa 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18176130
Marca: R&D Systems™ 4644VS010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1.00-8.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular Monómero de 14 kDa.
Nombre VEGF 121, aa 207-327
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human VEGF protein Ala207-Arg327,with an N-terminal Met & Pro208-Arg327
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.