Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VCL / Vinculin Protein
Código de producto. 16086401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16086401 100 μg 100 microgramos
16096401 10 μg 10 microgramos
16036411 50 μg 50 microgramos
16016411 200 μg 200 microgramos
16026411 500 μg 500 microgramos
16006411 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16086401
Marca: enQuireBio™ QP8773ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VCL / Vinculin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003364.1
ID de gen (Entrez) 7414
Nombre VCL / Vinculin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VCL
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PVFHTRTIES ILEPVAQQIS HLVIMHEEGE VDGKAIPDLT APVAAVQAAV SNLVRVGKET VQTTEDQILK RDMPPAFIKV ENACTKLVQA AQMLQSDPYS VPARDYLIDG SRGILSGTSD LLLTFDEAEV RKIIRVCKGI LEYLTVAEVV ETMEDLVTYT KNLGPGMTKM AKMIDERQQE LTHQEHRVML VNSMNTVKEL LPVLISAMKI FVTTKNSKNQ GIEEALKNRN FTVE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.