Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAPB Protein
Código de producto. 15985129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15985129 5 μg 5 microgramos
15975129 20 μg 20 microgramos
15965129 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15985129
Marca: enQuireBio™ QP139225ug
A cDNA sequence encoding the VAPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre VAPB Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKVEQVLSL EPQHELKFRG PFTDVVTTNL KLGNPTDRNV CFKVKTTAPR RYCVRPNSGI IDAGASINVS VMLQPFDYDP NEKSKHKFMV QSMFAPTDTS DMEAVWKEAK PEDLMDSKLR CVFELPAEND KPHDVEINKI ISTTASKTET PIVSKSLSSS LDDTEVKKVM EECKRLQGEV QRLREENKQF KEEDGLRMRK TVQSNSPISA LAPTGKEEGL ST
Tampón The VAPB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.