Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP3 Protein
Código de producto. 15935119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15935119 5 μg 5 microgramos
15925119 25 μg 25 microgramos
15915119 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15935119
Marca: enQuireBio™ QP139175ug
A cDNA sequence encoding the VAMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre VAMP3 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSTGPTAATG SNRRLQQTQN QVDEVVDIMR VNVDKVLERD QKLSELDDRA DALQAGASQF ETSAAKLKRK YWWKNCK
Tampón The VAMP3 protein solution contains 20mM Tris pH 7.5 and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.