Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | VAMP1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSAPAQPPAE GTEGTAPGGG PPGPPPNMTS NRRLQQTQAQVEEVVDIIRV NVDKVLERDQ KLSELDDRAD ALQAGASQFE SSAAKLKRKY W |
| Tampón | The protein solution (1 mg/ml) contains 1X PBS and 1mM EDTA. |
| Mostrar más |