Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001257291.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5886 |
| Nombre | UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RAD23A |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |