Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UTP23 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | UTP23 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKITRQK HAKKHLGFFR NNFGVREPYQ ILLDGTFCQA ALRGRIQLRE QLPRYLMGET QLCTTRCVLK ELETLGKDLY GAKLIAQKCQ VRNCPHFKNA VSGSECLLSM VEEGNPHHYF VATQDQNLSV KVKKKPGVPL MFIIQNTMVL DKPSPKTIAF VKAVESGQLV SVHEKESIKH LKEEQGLVKN TEQSRRKKRK KISGPNPLSC LKKKKKAPDT QSSASEKKRK RKRIRNRSNP KVLSEKQNAE GE |
| Tampón | The UTP23 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |