Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRFS1, mitochondrial Protein
Código de producto. p-7155144
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16014851
Marca: enQuireBio™ QP8480ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UQCRFS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005994.2
ID de gen (Entrez) 7386
Nombre UQCRFS1, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UQCRFS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SHTDIKVPDF SEYRRLEVLD STKSSRESSE ARKGFSYLVT GVTTVGVAYA AKNAVTQFVS SMSASADVLA LAKIEIKLSD IPEGKNMAFK WRGKPLFVRH RTQKEIEQEA AVELSQLRDP QHDLDRVKKP EWVILIGVCT HLGCVPIANA GDFGGYYCPC HGSHYDASGR IRLGPAPLNL EVPTYEFTSD DMVIVG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.