Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRFS1, mitochondrial Protein
Código de producto. 16004851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004851 100 μg 100 microgramos
16014851 10 μg 10 microgramos
16054851 50 μg 50 microgramos
16034851 200 μg 200 microgramos
16044851 500 μg 500 microgramos
16024851 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004851
Marca: enQuireBio™ QP8480ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UQCRFS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005994.2
ID de gen (Entrez) 7386
Nombre UQCRFS1, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UQCRFS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SHTDIKVPDF SEYRRLEVLD STKSSRESSE ARKGFSYLVT GVTTVGVAYA AKNAVTQFVS SMSASADVLA LAKIEIKLSD IPEGKNMAFK WRGKPLFVRH RTQKEIEQEA AVELSQLRDP QHDLDRVKKP EWVILIGVCT HLGCVPIANA GDFGGYYCPC HGSHYDASGR IRLGPAPLNL EVPTYEFTSD DMVIVG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.