missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | UQCRC1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFTATFA QALQFVPETQ VSLLDNGLRV ASEQSSQPTC TVGVWIDVGS RFETEKNNGA GYFLEHLAFK GTKNRPGSAL EKEVESMGAH LNAYSTREHT AYYIKALSKD LPKAVELLGD IVQNCSLEDS QIEKERDVIL REMQENDASM RDVVFNYLHA TAFQGTPLAQ AVEGPSENVR KLSRADLTEY LSTHYKAPRM VLAAAGGVEH QQLLDLAQKH LGGIPWTYAE DAVPTLTPCR FTGSEIRHRD DALPFAHVAI AVEGPGWASP DNVALQVANA IIGHYDCTYG GGVHLSSPLA SGAVANKLCQ SFQTFSICYA ETGLLGAHFV CDRMKIDDMM FVLQGQWMRL CTSATESEVA RGKNILRNAL VSHLDGTTPV CEDIGRSLLT YGRRIPLAEW ESRIAEVDAS VVREICSKYI YDQCPAVAGY GPIEQLPDYN RIRSGMFWLR F |
| Tampón | UQCRC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido