Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC1 Protein
Código de producto. 15915079
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15915079
Marca: enQuireBio™ QP139035ug
A cDNA sequence encoding the UQCRC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre UQCRC1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFTATFA QALQFVPETQ VSLLDNGLRV ASEQSSQPTC TVGVWIDVGS RFETEKNNGA GYFLEHLAFK GTKNRPGSAL EKEVESMGAH LNAYSTREHT AYYIKALSKD LPKAVELLGD IVQNCSLEDS QIEKERDVIL REMQENDASM RDVVFNYLHA TAFQGTPLAQ AVEGPSENVR KLSRADLTEY LSTHYKAPRM VLAAAGGVEH QQLLDLAQKH LGGIPWTYAE DAVPTLTPCR FTGSEIRHRD DALPFAHVAI AVEGPGWASP DNVALQVANA IIGHYDCTYG GGVHLSSPLA SGAVANKLCQ SFQTFSICYA ETGLLGAHFV CDRMKIDDMM FVLQGQWMRL CTSATESEVA RGKNILRNAL VSHLDGTTPV CEDIGRSLLT YGRRIPLAEW ESRIAEVDAS VVREICSKYI YDQCPAVAGY GPIEQLPDYN RIRSGMFWLR F
Tampón UQCRC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.