Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | UPP1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATGANAEK AESHNDCPVR LLNPNIAKMK EDILYHFNLT TSRHNFPALF GDVKFVCVGG SPSRMKAFIR CVGAELGLDC PGRDYPNICA GTDRYAMYKV GPVLSVSHGM GIPSISIMLH ELIKLLYYAR CSNVTIIRIG TSGGIGLEPG TVVITEQAVD TCFKAEFEQI VLGKRVIRKT DLNKKLVQEL LLCSAELSEF TTVVGNTMCT LDFYEGQGRL DGALCSYTEK DKQAYLEAAY AAGVRNIEME SSVFAAMCSA CGLQAAVVCV TLLNRLEGDQ ISSPRNVLSE YQQRPQRLVS YFIKKKLSKA |
| Tampón | UPP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
| Mostrar más |