Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPP1 Protein
Código de producto. 15905069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15905069 10 μg 10 microgramos
15925069 2 μg 2 microgramos
15915069 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15905069
Marca: enQuireBio™ QP1390010ug
A cDNA sequence encoding the UPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre UPP1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATGANAEK AESHNDCPVR LLNPNIAKMK EDILYHFNLT TSRHNFPALF GDVKFVCVGG SPSRMKAFIR CVGAELGLDC PGRDYPNICA GTDRYAMYKV GPVLSVSHGM GIPSISIMLH ELIKLLYYAR CSNVTIIRIG TSGGIGLEPG TVVITEQAVD TCFKAEFEQI VLGKRVIRKT DLNKKLVQEL LLCSAELSEF TTVVGNTMCT LDFYEGQGRL DGALCSYTEK DKQAYLEAAY AAGVRNIEME SSVFAAMCSA CGLQAAVVCV TLLNRLEGDQ ISSPRNVLSE YQQRPQRLVS YFIKKKLSKA
Tampón UPP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.