Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPF0454 protein C12orf49 Protein
Código de producto. p-7154767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012601 10 μg 10 microgramos
16052601 50 μg 50 microgramos
16002601 100 μg 100 microgramos
16032601 200 μg 200 microgramos
16042601 500 μg 500 microgramos
16022601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16012601
Marca: enQuireBio™ QP8088ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0454 protein C12orf49, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_079014.1
ID de gen (Entrez) 79794
Nombre UPF0454 protein C12orf49 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C12orf49
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TFKQEERAVR DRNLLQVHDH NQPIPWKVQF NLGNSSRPSN QCRNSIQGKH LITDELGYVC ERKDLLVNGC CNVNVPSTKQ YCCDGCWPNG CCSAYEYCVS CCLQPNKQLL LERFLNRAAV AFQNLFMAVE DHFELCLAKC RTSSQSVQHE NTYRDPIAKY CYGESPPELF PA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.