missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UPF0454 protein C12orf49 Protein

Código de producto. 16022601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16022601 1 mg 1 miligramo
16012601 10 μg 10 microgramos
16052601 50 μg 50 microgramos
16002601 100 μg 100 microgramos
16032601 200 μg 200 microgramos
16042601 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16022601

Marca: enQuireBio™ QP8088ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0454 protein C12orf49, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_079014.1
ID de gen (Entrez) 79794
Nombre UPF0454 protein C12orf49 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C12orf49
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TFKQEERAVR DRNLLQVHDH NQPIPWKVQF NLGNSSRPSN QCRNSIQGKH LITDELGYVC ERKDLLVNGC CNVNVPSTKQ YCCDGCWPNG CCSAYEYCVS CCLQPNKQLL LERFLNRAAV AFQNLFMAVE DHFELCLAKC RTSSQSVQHE NTYRDPIAKY CYGESPPELF PA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.