Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C4orf3 Protein
Código de producto. 16021231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021231 100 μg 100 microgramos
16031231 10 μg 10 microgramos
16071231 50 μg 50 microgramos
16051231 200 μg 200 microgramos
16061231 500 μg 500 microgramos
16041231 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021231
Marca: enQuireBio™ QP7860ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C4orf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001001701.2
ID de gen (Entrez) 401152
Nombre Uncharacterized protein C4orf3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C4orf3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MEVDAPGVDG RDGLRERRGF SEGGRQNFDV RPQSGANGLP KHSY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.