Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like protein ISG15 Protein
Código de producto. 16055901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16055901 10 μg 10 microgramos
16095901 50 μg 50 microgramos
16045901 100 μg 100 microgramos
16075901 200 μg 200 microgramos
16085901 500 μg 500 microgramos
16065901 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16055901
Marca: enQuireBio™ QP8673ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like protein ISG15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_056598.2
ID de gen (Entrez) 100038882
Nombre Ubiquitin-like protein ISG15 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen G1P2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AWDLKVKMLG GNDFLVSVTN SMTVSELKKQ IAQKIGVPAF QQRLAHQTAV LQDGLTLSSL GLGPSSTVML VVQNCSEPLS ILVRNERGHS NIYEVFLTQT VDTLKKKVSQ REQVHEDQFW LSFEGRPMED KELLGEYGLK PQCTVIKHLR LRGGGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.