Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like protein FUBI Protein
Código de producto. p-7155062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16094351 10 μg 10 microgramos
16034361 50 μg 50 microgramos
16084351 100 μg 100 microgramos
16014361 200 μg 200 microgramos
16024361 500 μg 500 microgramos
16004361 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16094351
Marca: enQuireBio™ QP8387ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like protein FUBI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001988.1
ID de gen (Entrez) 2197
Nombre Ubiquitin-like protein FUBI Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FAU
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MQLFVRAQEL HTFEVTGQET VAQIKAHVAS LEGIAPEDQV VLLAGAPLED EATLGQCGVE ALTTLEVAGR MLGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.