Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3 Protein
Código de producto. 15947029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15947029 100 μg 100 microgramos
15957029 10 μg 10 microgramos
15997029 50 μg 50 microgramos
15977029 200 μg 200 microgramos
15987029 500 μg 500 microgramos
15967029 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15947029
Marca: enQuireBio™ QP5690ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265641.1
ID de gen (Entrez) 64422
Nombre Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ATG3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQNVINTVKG KALEVAEYLT PVLKESKFKE TGVITPEEFV AAGDHLVHHC PTWQWATGEE LKVKAYLPTG KQFLVTKNVP CYKRCKQMEY SDELEAIIEE DDGDGGWVDT YHNTGITGIT EAVKEITLEN KDNIRLQDCS ALCEEEEDED EGEAADMEEY EESGLLETDE ATLDTRKIVE ACKAKTDAGG EDAILQTRTY DLYITYDKYY QTPRLWLFGY DEQRQPLTVE HMYEDISQDH VKKTVTIENH PHLPPPPMCS VHPCRHAEVM KKIIETVAEG GGELGVHMYL LIFLKFVQAV IPTIEYDYTR HFTM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.