Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein
Código de producto. 16005871
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16005871
Marca: enQuireBio™ QP8668ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001104582.1
ID de gen (Entrez) 3093
Nombre Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UBE2K
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ANIAVQRIKR EFKEVLKSEE TSKNQIKVDL VDENFTELRG EIAGPPDTPY EGGRYQLEIK IPETYPFNPP KVRFITKIWH PNISSVTGAI CLDILKDQWA AAMTLRTVLL SLQALLAAAE PDDPQDAVVA NQYKQNPEMF KQTARLWAHV YAGAPVSSPE YTKKIENLCA MGFDRNAVIV ALSSKSWDVE TATELLLSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.