Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2D4 Protein
Código de producto. 16013661
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16013661
Marca: enQuireBio™ QP8267ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UBE2D4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057067.1
ID de gen (Entrez) 51619
Nombre UBE2D4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UBE2D4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MALKRIQKEL TDLQRDPPAQ CSAGPVGDDL FHWQATIMGP NDSPYQGGVF FLTIHFPTDY PFKPPKVAFT TKIYHPNINS NGSICLDILR SQWSPALTVS KVLLSICSLL CDPNPDDPLV PEIAHTYKAD REKYNRLARE WTQKYAM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.