Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2D4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_057067.1 |
| ID de gen (Entrez) | 51619 |
| Nombre | UBE2D4 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | UBE2D4 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |