Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10 Protein
Código de producto. 16021261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021261 100 μg 100 microgramos
16031261 10 μg 10 microgramos
16071261 50 μg 50 microgramos
16051261 200 μg 200 microgramos
16061261 500 μg 500 microgramos
16041261 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021261
Marca: enQuireBio™ QP7867ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_116270.1
ID de gen (Entrez) 84967
Nombre U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LSM10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAVSHSVKER TISENSLIIL LQGLQGRVTT VDLRDESVAH GRIDNVDAFM NIRLAKVTYT DRWGHQVKLD DLFVTGRNVR YVHIPDDVNI TSTIEQQLQI IHRVRNFGGK GQGRWEFPPK NCK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.