Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_036453.1 |
| ID de gen (Entrez) | 25804 |
| Nombre | U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | LSM4 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |