Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U2 small nuclear ribonucleoprotein B″ Protein
Código de producto. 16068540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16068540 500 μg 500 microgramos
16038540 10 μg 10 microgramos
16078540 50 μg 50 microgramos
16028540 100 μg 100 microgramos
16058540 200 μg 200 microgramos
16048540 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16068540 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7374ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U2 small nuclear ribonucleoprotein B″, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003083.1
ID de gen (Entrez) 6629
Nombre U2 small nuclear ribonucleoprotein B'' Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SNRPB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDIRPNHTIY INNMNDKIKK EELKRSLYAL FSQFGHVVDI VALKTMKMRG QAFVIFKELG SSTNALRQLQ GFPFYGKPMR IQYAKTDSDI ISKMRGTFAD KEKKKEKKKA KTVEQTATTT NKKPGQGTPN SANTQGNSTP NPQVPDYPPN YILFLNNLPE ETNEMMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFENDGQA GAARDALQGF KITPSHAMKI TYAKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.