Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U2 small nuclear ribonucleoprotein B″ Protein
Código de producto. 16058540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16058540 200 μg 200 microgramos
16038540 10 μg 10 microgramos
16078540 50 μg 50 microgramos
16028540 100 μg 100 microgramos
16068540 500 μg 500 microgramos
16048540 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16058540
Brand: enQuireBio™ QP7374ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U2 small nuclear ribonucleoprotein B″, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_003083.1
ID de gen (Entrez) 6629
Nombre U2 small nuclear ribonucleoprotein B'' Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SNRPB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDIRPNHTIY INNMNDKIKK EELKRSLYAL FSQFGHVVDI VALKTMKMRG QAFVIFKELG SSTNALRQLQ GFPFYGKPMR IQYAKTDSDI ISKMRGTFAD KEKKKEKKKA KTVEQTATTT NKKPGQGTPN SANTQGNSTP NPQVPDYPPN YILFLNNLPE ETNEMMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFENDGQA GAARDALQGF KITPSHAMKI TYAKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.