Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Código de producto. 16071880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16071880 100 μg 100 microgramos
16081880 10 μg 10 microgramos
16021890 50 μg 50 microgramos
16001890 200 μg 200 microgramos
16011890 500 μg 500 microgramos
16091880 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16071880 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6244ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001307852.1
ID de gen (Entrez) 3716
Nombre Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen JAK1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EQNPDIVSEK KPATEVDPTH FEKRFLKRIR DLGEGHFGKV ELCRYDPEGD NTGEQVAVKS LKPESGGNHI ADLKKEIEIL RNLYHENIVK YKGICTEDGG NGIKLIMEFL PSGSLKEYLP KNKNKINLKQ QLKYAVQICK GMDYLGSRQY VHRDLAARNV LVESEHQVKI GDFGLTKAIE TDKEYYTVKD DRDSPVFWYA PECLMQSKFY IASDVWSFGV TLHELLTYCD SDSSPMALFL KMIGPTHGQM TVTRLVNTLK EGKRLPCPPN CPDEVYQLMR KCWEFQPSNR TSFQNLIEGF EALLK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.