Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Código de producto. 16004821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004821 100 μg 100 microgramos
16014821 10 μg 10 microgramos
16054821 50 μg 50 microgramos
16034821 200 μg 200 microgramos
16044821 500 μg 500 microgramos
16024821 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004821
Marca: enQuireBio™ QP8475ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase ABL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005148.2
ID de gen (Entrez) 25
Nombre Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ABL
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ICLKLVGCKS KKGLSSSSSC YLEEALQRPV ASDFEPQGLS EAARWNSKEN LLAGPSENDP NLFVALYDFV ASGDNTLSIT KGEKLRVLGY NHNGEWCEAQ TKNGQGWVPS NYITPVNSLE KHSWYHGPVS RNAAEYLLSS GINGSFLVRE SESSPGQRSI SLRYEGRVYH YRINTASDGK LYVSSESRFN T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.